Learn More
Miele™ Einsatz 1/2
Artikelnummer. p-8013837 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Einsatz, Hälfte
Artikelnummer. Produkttyp
10569331 Einsatz, Hälfte
10292831 Einsatz, Hälfte
2 options
Artikelnummer. 10569331
Marke: Miele™ 3808320
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 106/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsgläsern, Messzylindern etc
Enthält 26 small spring hooks x 105mm height (distance beween spring hooks is approx. 60mm)
Tiefe (metrisch) 410 mm
Höhe (metrisch) 116 mm
Breite (metrisch) 195 mm
Menge 1 Each