Spezifikation
| Produkttyp | Einsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 56 Petrischalen, 100 mm Durchmesser, für unteren Korb, 56 Halter, 70 mm Höhe, Abstand ca. 26 mm |
| Tiefe (metrisch) | 445 mm |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Breite (metrisch) | 485 mm |
| Menge | Je 1 |