Learn More
Miele Professional™ Einsatz
480.00 € - 535.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13112280
|
Miele Professional™
3830290 |
95 mm |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13192270
|
Miele Professional™
3830270 |
120 mm |
480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13102280
|
Miele Professional™
3830280 |
145 mm |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Einsatz | |
445 mm | |
Je 1 |