Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 15430565 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
46 Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15430565 46 Erlenmeyerkolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15430565 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 5892360
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wagen E 960/1 zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben
  • Ausgestattet mit 20 großen und 26 kleinen Federhaken
  • Geeignet für Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz/Modul für Weithals-Glasgefäße
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 46 Erlenmeyerkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 522 mm
Höhe (metrisch) 185 mm
Breite (metrisch) 357 mm