Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 15440565 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
522 x 357 x 155 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15440565 522 x 357 x 155 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15440565 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 5848300
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 963 zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml
Ausgestattet mit 33 x 3 Haltestäben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz/Modul für Becher
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Abmessungen (L x B x H) 522 x 357 x 155 mm
Höhe (metrisch) 155 mm
Länge (metrisch) 522 mm
Breite (metrisch) 357 mm