Beschreibung
Ausgestattet mit 15 x 3 Haltestäben
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Einsatz/Modul für Becher |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 522 mm |
| Höhe (metrisch) | 173 mm |
| Breite (metrisch) | 357 mm |