Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10407872 Alle ansehen Miele Produkte
Artikelnummer. 10407872 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3830270
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Setzen Sie E 118 für die optimale Beladung von Petrischalenhälften ein
  • Für 38 Petrischalenhälften mit einem Ø von 100 mm geeignet
  • Ausgestattet mit 38 Haltern, Höhe70 mm, Abstand ca. 26 mm
  • Für den Einsatz in oberen Körben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz/Modul für Petrihalbschalen
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 38 Petrischalen
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 445 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 460 mm