Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10283223 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
210 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10283223 210 Objektträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10283223 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3808600
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz E 134 für optimale Beladung mit bis zu 210 Objektträgern
  • geeignet für 210 Objektträger
  • ausgestattet mit 26 Fächern mit 26 x 11 mm, Drahtstärke 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 210 Objektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 445 mm
Höhe (metrisch) 73 mm
Breite (metrisch) 200 mm