Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10560672 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):517 x 535 x 502mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10560672 Abmessungen (T x B x H):517 x 535 x 502mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10560672 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3809410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wagen E 340 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas
  • Zur Hälfte mit anderen Einsätzen belegbar
  • Ausgestattet mit 19 Injektordüsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Mobile Einheit für Enghals-Glasgefäße
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 19 Enghalsgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 517 mm
Höhe (metrisch) 502 mm
Breite (metrisch) 535 mm