Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 12007076 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
445 x 180 x 110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12007076 445 x 180 x 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12007076 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3203500
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 379 für die Aufnahme verschiedener Instrumente
  • 0.8 mm-Drahtgitter, 1.7 mm-Maschenweite, 5 mm-Rahmen
  • ausgestattet mit 2 Griffen
  • Zur Verwendung im oberen und unteren Korb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin
Abmessungen (L x B x H) 445 x 180 x 110 mm
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 445 mm
Breite (metrisch) 180 mm