Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10262002 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
105 Uhrengläser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10262002 105 Uhrengläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10262002 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3830430
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 403 für optimale Beladung von bis zu 105 Uhrengläsern
  • Geeignet für 105 Uhrengläser mit Ø 50 bis 60 mm
  • Ausgestattet mit 36 Stäben im Abstand von 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz/Modul für Uhrengläser
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 105 Uhrengläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin
Tiefe (metrisch) 445 mm
Höhe (metrisch) 35 mm
Breite (metrisch) 200 mm