Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):430 x 195 x 186mm
Beschreibung
- ausgestattet mit 10 Federhaken á 175 mm Höhe & 16 á 105mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einsatz, Hälfte |
| Modell | E 106 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Weithalsgläsern, Messzylindern etc |
| Enthält | 10 großen Federhaken á 175 mm Höhe (Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm) |
| Tiefe (metrisch) | 430 mm |
| Höhe (metrisch) | 186 mm |
| Breite (metrisch) | 195 mm |
| Menge | Je 1 |