Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10202841 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10202841 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10202841 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3808330
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz E 106/2 zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc
  • ausgestattet mit 13 großen Federhaken á 175 mm Höhe
  • Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 106/2
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsgläsern, Messzylindern etc
Enthält 13 großen Federhaken á 175 mm Höhe (Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 85 mm)
Tiefe (metrisch) 420 mm
Höhe (metrisch) 186 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Menge Je 1