Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10384531 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10384531 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10384531 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3808390
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 110 zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 bis 600 ml
  • geeignet für 10 Bechergläser 250 - 600 ml
  • Ausgestattet mit 10 x 3 Haltestäben
  • Einsetzbar im Unterkorb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Hälfte
Modell E 110
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 Becher, 250 bis 600mL
Tiefe (metrisch) 460 mm
Höhe (metrisch) 175 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Menge Je 1