Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10458922 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10458922 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10458922 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12667390
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz E 139/1 zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 200 mm
  • geeignet für Reagenzgläser (bis 12 x 200 mm)
  • In 6 Flächen aufgeteilt
  • Die Maschenweite beträgt 9 x 9 mm
  • Einsetzbar im Unterkorb
  • Einschließlich Deckel A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz, Viertel
Modell E 139/1
Zur Verwendung mit (Geräte) Niedrigere Körbe
Tiefe (metrisch) 320 mm
Höhe (metrisch) 223 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Menge Je 1