Learn More
Pyrex™ Schlaucheinsatz für GL14 Schraubverschluss
Wählen Sie einen Schraubverschluss mit Anschlusssystem für zwei oder drei Anschlüsse aus und fügen Sie dann Schlauchadapter und Einsätze hinzu, um die Schläuche anzubringen. Der Pyrex™ Schlaucheinsatz für GL 14 Schraubverschluss ermöglicht den Flüssigkeitstransfer innerhalb eines geschlossenen, sterilen Systems.
23.20 € - 32.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlaucheinsatz |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
MaxOperatingTempMetric | 140 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15153937
|
Pyrex™
4539/06 |
3.2mm ID |
24.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15143937
|
Pyrex™
4539/04 |
3.0mm ID |
23.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15133937
|
Pyrex™
4539/02 |
1.6 mm ID |
23.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15163937
|
Pyrex™
4539/08 |
6.0 mm ID |
32.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Pyrex™ GL45 Medienlaborflaschen
- Ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen, sterilen System
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
Spezifikation
Schlaucheinsatz | |
Ja | |
140 °C |