Learn More
Cytiva Insert-Release
Artikelnummer. 17154721
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 bis 60 ml (Probe)
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17154721 20 bis 60 ml (Probe) 24 Stück
1 options
Artikelnummer. 17154721
Marke: Cytiva FD003X65
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Insert-Release zur Verwendung in der Proteinaufreinigung und in sterilen Filtrationsabläufen.
  • Nutzt proprietäre, leistungsstarke Mehrschicht-Filtermembranen
  • Die Platten bieten Zeitersparnis bei hohen Leistungsansprüchen und optimierten Arbeitsabläufen
  • Jede Platte wird mit einer V-förmigen Bodensammelplatte und Deckel geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EFA:15,2 cm2
Zur Verwendung mit (Geräte) Jumbosep™ Zentrifugalgeräte
Material (Membran) PES
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen
Menge 24/Packung
Volumen (metrisch) 20 bis 60 ml (Probe)