Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einsatz |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 0,5 mL |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Novartos Multi-Sampler |