Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Multi
Artikelnummer. 11931571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0 mL
0,5 mL
1 ml
1,5 ml
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11931571 0 mL 1 Stück
11807281 0,5 mL 1 Stück
11817281 1 ml 1 Stück
15316287 1,5 ml 1 Stück
15326287 2 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11931571
Marke: Buerkle™ 53580000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Einsätze aus V4A-Edelstahl für den Bürkle™ Novartos Multi sind passgenau und leicht austauschbar. Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich.
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0 mL
Zertifizierung/Konformität FDA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Novartos Multi