missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INSM1 Antibody (CL11630) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15120MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| INSM1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q01101, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3642 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11630 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur