Learn More
Grant Instruments™ INSPISSATOR
Click to view available options
Größe:
500 x 1.040 x 380 mm (T x B x H)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robustes, langlebiges Design mit digitaler Temperaturregelung
- Die Wassertemperatur unter dem Tablett wird durch einen digitalen beheizten Umwälzthermostat gesteuert, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der eingestellten Temperatur zu gewährleisten. Alle beweglichen Teile sind in das Steuergerät integriert, das zur Reinigung leicht ausgebaut werden kann.
- Standardtemperatur: 85°C; Umgebungstemperaturbereich +5ºC bis 100°C
- Das Gerät mit konstantem Füllstand hält den erforderlichen Flüssigkeitsstand für einen optimalen Betrieb aufrecht
- Ein fester Überhitzungsschutz schützt Anwender, wertvolle Proben und den Arbeitsplatz.
- Kapazität für bis zu 156 Reagenzgläser (16 mm Durchmesser x 150 mm lang) oder 162 Universalbehälter
- Edelstahl-Ausführung
- Tankfassungsvermögen: 45 l
- Tankabmessungen (Arbeitsbereich): 820 x 594 mm
- Enthält eine Insektenschutzdecke und Steppdecke, die über die Behälter gelegt werden, um Wärmedämmung zu gewährleisten und Zugluft zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C |
| Größe | 500 x 1.040 x 380 mm (T x B x H) |
| Spannung | 120/230 V |