Learn More
LNI Swissgas Installation Kit NG CASTORE XL Air and Nitrogen
Artikelnummer. p-200105922 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17872009 5 m 1 Stück
17842329 10 m 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17872009
Marke: LNI Swissgas 6950.92.060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Installation kit NG CASTORE XL air and nitrogen.
  • Accessory
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) NG CASTORE XL Air and Nitrogen
Länge (metrisch) 5 m
Typ Service Kit