Learn More
Invitrogen™ Enhancer Solution
Artikelnummer. 15532567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15532567 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15532567 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IOES1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hinzugefügt zum 5x-Zelllysepuffer (Kat. Nr. IOCLB1), um die Zelllyse-Mischlösung zu erzielen, die vor der Durchführung der Assays auf kultivierte Zellen oder Gewebe angewendet wird.
  • Die 5x-Zelllysemischung wird zur Lyse von Zellen in Gegenwart eines Kulturmediums verwendet und in der Regel zur Lyse von nicht adhärenten Zellen verwendet
  • Verdünnen Sie die 5x-Zelllysemischung 5-fach mit Wasser, um eine 1x-Zelllysemischung zu erhalten
  • Die 1x-Mischung wird verwendet, um Zellen nach der Entfernung des Kulturmediums zu lysieren und dient zumeist zur Lyse adhärenter Zellen oder nicht adhärenter Zellen, die durch Zentrifugation erhalten wurden
  • Lyse-Mix sollte als Verdünnungsmittel für jede Verdünnung von zu erzeugenden Zelllysaten verwendet werden
  • Die Ergänzung des Zelllysemix mit zusätzlichen Komponenten (z. B. Proteasehemmer, Chelatbildner, Detergenzien) sollte von Fall zu Fall mit InstantOne ELISA-Assays auf Kompatibilität getestet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 100 mL
Reagenztyp Signalverstärker
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Validierte Anwendung ELISA