Learn More
Gerätekalibrierstandard 1 für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618245 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Unit Size:
125 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
15618245 125 ml 125 Milliliter
1 options
Product Code. 15618245
Brand: SPEX Certiprep CLCAL1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag20μg/ml
Al20μg/ml
As20μg/ml
Ba20μg/ml
Be20μg/ml
Cd20μg/ml
Co20μg/ml
Cr20μg/ml
Cu20μg/ml
Mn20μg/ml
Mo20μg/ml
Ni20μg/ml
Pb20μg/ml
Sb20μg/ml
Se20μg/ml
Th20μg/ml
Tl20μg/ml
U20μg/ml
V20μg/ml
Zn20 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Gerätekalibrierungsstandard 1
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel HNO3
MDL-Nummer MFCD00011349
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Solvent or Matrix 5 % HNO3/tr Weins. Säure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:48107
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Jede Komponente bei 20 μg/ml in 2 % HNO3/tr. Weinsäure:
Aluminium
Antimon
Arsen
Barium
Beryllium
Cadmium
Chrom
Kobalt
Kupfer
Blei
Mangan
Molybdän
Nickel
Selen
Silber
Thallium
Thorium
Uran
Vanadium
Zink
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • instrument calibration standard 1
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitic acid
Produkt nur für den Laborgebrauch