Learn More
Instrument Control Terbium TR-FRET Kit
Artikelnummer. 12373593
Click to view available options
Menge:
1 mL Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12373593
Marke: Invitrogen A14138
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Instrument Control Terbium TR-FRET-Kit
Das Instrument Control Terbium TR-FRET Kit ermöglicht die schnelle Beurteilung der Geräteeinrichtung für Terbium (Tb)-basierte TR-FRET-Assays. LanthaScreen™ und Premo™ Assays erfordern spezifische Geräteeinstellungen. Die richtige Gerätekonfiguration ist für den Erfolg der Experimente von entscheidender Bedeutung. Dieses Kit enthält je ein Röhrchen mit 1x hohen und niedrigen Kontrollen, die auch als positive Kontrollproben bei der Durchführung von Tb-TR-FRET-Assays verwendet werden können.
Das Instrumentenkontroll-Terbium-TR-FRET-Kit bietet folgende Vorteile:
  • Richten Sie Instrumente für Tb TR-FRET Assays schnell ein
  • Überprüfen Sie die Tb TR-FRET-Einstellungen des Geräts
  • Lesen Sie ein hohes und niedriges Tb-TR-FRET-Kontrollsignal auf jeder Testplatte
    Bestimmen Sie, ob Ihr Gerät auf das Lesen von Tb-TR-FRET Assays eingestellt ist
    Das Einrichten Ihres Instruments zum Lesen von Tb-TR-FRET ist der erste Schritt bei der Durchführung eines erfolgreichen Tb-TR-FRET-Assays. Mit diesem Kit können Sie schnell feststellen, ob Ihr Gerät richtig für das Lesen von TB TR-FRET-Assays eingerichtet ist. Fügen Sie einfach ein kleines Volumen in separate Wells ein, legen Sie die Platte in das Instrument und lesen Sie. Wenn das Verhältnis von hohem zu niedrigem Kontrollsignal unter 2 liegt, ist das Gerät möglicherweise nicht richtig eingerichtet. Wenn das Verhältnis von hohem zu niedrigem Kontrollsignal zwischen 2 und 4 liegt, können Sie mit einem Tb-TR-FRET fortfahren.
    Verwenden Sie das Kit als Positivkontrolle in Tb-TR-FRET-Assays
    Fügen Sie beim Durchführen von Tb-TR-FRET-Assays kleine Mengen der hohen und niedrigen Kontrollen zu unterschiedlichen Wells auf Ihrer Assay-Platte hinzu. Setzen Sie die Platte in das Gerät ein, und lesen Sie sie gemäß den Anweisungen. Ein hohes bis niedriges Kontrollsignalverhältnis zwischen 2 und 4 bietet Ihnen die Gewissheit, dass das Gerät gut funktioniert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produktlinie LanthaScreen
    Versandbedingung Nasses Eis
    Farbe Grün
    Zur Verwendung mit (Geräte) HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Menge 1 mL Kit