Learn More
Bochem™ Instrumententablett
Beschreibung
- Edelstahl
- Abgerundete Kanten
- Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 90 x 30 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Material | Edelstahl 18/10 |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 90 mm |
| Enthält | Deckel |
| Form | Rechteckig |