Learn More
Bochem™ Instrumententablett
Artikelnummer. p-7146772
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 90 x 30 mm
250 x 150 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10254321
Marke: Bochem™ 8400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Instrumententablett mit abgerundeten Ecken und Deckel.
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Mit Deckel
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Material Edelstahl 18/10
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 90 mm
Enthält Deckel
Form Rechteckig