Learn More
Julabo™ Isolierschläuche für Bäder
Click to view available options
Größe:
0,5 m
1 m
1.5 m
Packungsgröße:
0.50 Stück
1 Stück
1.50 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat |
| Temperaturbereich | -50 °C bis +200 °C |
| Typ | Isolierröhrchen |
| Enthält | M16 x 1-Anschluss |
| Material | Metall |
| Größe | 1 m |