Learn More
Julabo™ Schlauchisolierung für Thermostate
Artikelnummer. 10068401
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12mm
14mm
23mm
Aufnahmevermögen:
CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID
Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Aufnahmevermögen unitSize
10068401 12mm CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser 1 Stück
10254011 14mm CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID 1 Stück
11980318 23mm Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID -
3 options
Artikelnummer. 10068401
Marke: Julabo™ 8930412
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Umwälzthermostat, ED-13 Umwälzthermostat mit offenem Heizbad
Typ Isolierung
Aufnahmevermögen CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
Größe 1 m
Durchmesser (metrisch) 12mm