Learn More
Julabo™ Schlauchisolierung für Thermostate
Artikelnummer. 11980318
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12mm
14mm
23mm
Aufnahmevermögen:
CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID
Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11980318
Marke: Julabo™ 8930413
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) F25-HE, F25-HL, F32-HE, F32-HL, F33-HL Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
Typ Isolierung
Aufnahmevermögen Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID
Größe 1 m
Durchmesser (metrisch) 23mm