missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin Antibody (IRDN/1980R), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18611937 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18611937 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18611937

Marke: Novus Biologicals NBP308836H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Insulin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IRDN/1980R
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Insulin protein (IRDN) (Uniprot: P01308)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3630
Zielspezies Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.