missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Insulin Antibody (rIRDN/4782), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20713AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Insulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin | |
| Recombinant full-length human Insulin protein | |
| 0.1 mL | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers | |
| 3630 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rIRDN/4782 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur