Learn More
MedChemExpress Insulin (human)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 11061-68-0 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekulargewicht | 5807.57 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 16.67 mg/mL (2.87 mM∣ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |