missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Insulin Monoclonal Antibody (2D11-H5)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11500882
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11500882 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11500882

Marke: Invitrogen™ MA135525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin is a protein consisting of an α-chain of 21 amino acids and a β-chain of 30 amino acids and produced in the β-cells of the pancreas. 2D11-H5 is a specific insulin antibody as tested by ELISA and on human pancreatic tissue.

Insulin is a peptide hormone secreted by beta cells of the pancreatic islets. It regulates carbohydrate, protein and lipid metabolism by enhancing membrane transport of glucose, amino acids, and certain ions. It also promotes glycogen storage, formation of triglycerides and synthesis of proteins and nucleic acids. Insulin is 51-amino acid polypeptide product produced from a precursor peptide, proinsulin. Proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds and one molecule of C-peptide. Insulin deficiency results in diabetes mellitus, one of the leading causes of morbidity and mortality in the general population. Insulin is also present in tumors of b-cell origin such as insulinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Insulin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D11-H5
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide
Gen INS
Gen-Zugriffsnummer P01308, P01311, P01315, P01317, P01325, P01326
Gen-Alias AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulin
Gensymbole INS, Ins1, Ins2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified pig insulin, conjugated to KLH.
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100009181, 16333, 16334, 280829, 3630, 397415
Zielspezies Human, Mouse, Rabbit, Bovine, Pig
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.