Learn More
Invitrogen™ Mouse Insulin ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231115
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15485303
Marke: Invitrogen™ EMINS
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse Insulin ELISA quantitates Ms Insulin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Insulin. Principle of the method The Mouse Insulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Insulin ist ein Peptidhormon, das von Betazellen der Pankreasinseln sezerniert wird. Es reguliert den Kohlenhydrat-, Protein- und Lipidstoffwechsel durch die Verbesserung des Membrantransports von Glucose, Aminosäuren und bestimmten Ionen. Es fördert zudem die Glykogenspeicherung, die Bildung von Triglyceriden und die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren. Insulin ist ein 51-Aminosäure-Polypeptid-Produkt, das aus einem Vorläuferpeptid, dem Proinsulin, hergestellt wird. Proinsulin wird posttranslational in zwei Ketten (Peptid A und Peptid B) gespalten, die kovalent über zwei Disulfid-Bindungen und ein Molekül C-Peptid miteinander verbunden sind. Insulinmangel führt zu Diabetes mellitus, einer der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität in der Allgemeinbevölkerung. Insulin ist auch bei Tumoren mit b-Zellenursprung wie Insulinom vorhanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01325
Assay-Bereich 6.25 bis 400 μIU/ml
Assay-Empfindlichkeit: 5 μIU/ml
Kalibrierbereich 5 bis 400 μIU/ml
Beschreibung Insulin-ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Mausspezies, Proteinfamilie Hormone und Rezeptoren, kolorimetrisches Nachweisverfahren, Enzym-Linked Immunosorbent Assay, entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von Insulin in Proben
Nachweisbare Analyten Maus-, Mensch-, Ratte-, Schwein- und Rinderinsulin
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Hormone und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines, humanes, Ratten-, Schweine- und Rinderinsulin.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16333, 16334
Gensymbol Ins-1,Ins2-rs1
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Endocrinology.
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Ins-1, Ins2-rs1
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min