missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Insulin R/CD220 Rabbit anti-Human, Clone: INSR/2277R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
528.00 €
Spezifikation
| Antigen | Insulin R/CD220 |
|---|---|
| Klon | INSR/2277R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18699806
|
Novus Biologicals
NBP3-07513-100ug |
100 μg |
528.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Insulin R/CD220 Monoclonal specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Insulin R/CD220 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3643 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| INSR/2277R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR | |
| Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin R/CD220 (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts