missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Sterican™ Insulinspritzennadeln
Beschreibung
- Kanülen aus Chromnickeledelstahl mit äußerst glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung für minimalen Schmerz beim Nadelstich.
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoffanschluss aus Polypropylen
- Farbcodierter Außendurchmesser der Kanüle, ISO 6009-konform
- Latexfrei/PVC-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6009 |
| Kanülen-Gauge | 30 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.30 mm |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 100/Pckg. |
| Verpackung | Steril, einzeln verpackt |
| Sterilität | Steril |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?