Learn More
BD Integra™ Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Anschlusstyp:
Einziehbar und abnehmbar
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,5 in.
Beschreibung
- 3mL
- Steril
- Einziehbare Nadel
- Haltbarkeit: 5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,5 in. |
| Produkttyp | Spritze |
| Volumen (metrisch) | 3 mL |
| Anschlusstyp | Einziehbar und abnehmbar |
| Sterilität | Steril |