missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 1/CD49a Antibody (CL7207) [PerCP], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin alpha 1/CD49a |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL7207 |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P56199, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?