missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 1/CD49a Antibody (CL7217) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76479AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Spezifikation
| Integrin alpha 1/CD49a | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P56199, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3672 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| CL7217 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur