Learn More
Integrin alpha-3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Integrin alpha-3
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16871535
Unterlagen ansehen
Proteintech
21992-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16861535
Unterlagen ansehen
Proteintech
21992-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize the heavy chain.
ITGA3 (INTEGRIN, ALPHA-3), also called CD49C, VLA3 or GAPB3, is a protein that in humans is encoded by the ITGA3 gene. ITGA3 is an integrin alpha subunit which is also a member of the family of cell surface adhesion molecules. ITGA3 is mapped to chromosome 17 and its exact cytogenetic location is 17q21.33. ITGA3 makes up half of the alpha3beta1 integrin duplex that plays a role in neural migration and corticogenesis together with beta-1 subunit. A functional link between DAB1 phosphorylation and ITGA3 signaling drives the timely detachment of migrating neurons from radial glial fibers. Expression of human ITGA3 increased the infectivity of virus for Chinese hamster ovary cells. ITGA3 also contains 13 potential N-glycosylation sites, 2 potential cleavage sites, and the 7 N-terminal repeating units characteristic of ITGAs. Recombit ITGA3 is expressed as a 150-kD protein as the same size as the native protein by the western blot analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Integrin alpha-3
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P26006
3675
Integrin alpha-3 Fusion Protein Ag17293
Primary
-20°C
ITGA3
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD49C, FRP 2, Galactoprotein B3, GAP B3, GAPB3, Integrin alpha 3, ITGA3, MSK18, VCA 2, VL3A, VLA 3 subunit alpha, VLA3a
ITGA3
IgG
Antigen Affinity Chromatography