missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4 beta 1 Antibody (Hu114), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30030236 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30030236 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30030236

Marke: Novus Biologicals FAB10603APCCY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 4 beta 1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu114
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD49d, IA4
Wirtsspezies Human
Immunogen Human Integrin alpha 4 beta 1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.