missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4 beta 1 Antibody (Hu114) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18524215 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18524215 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18524215

Marke: Novus Biologicals FAB10603K

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 4 beta 1
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu114
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD49d, IA4
Wirtsspezies Human
Immunogen Human Integrin alpha 4 beta 1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.