missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 5 beta 1 Antibody (BMS patent anti-Integrin alpha5beta1) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30162895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30162895 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30162895 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328423JF635

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha 5 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 5 beta 1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon BMS patent anti-Integrin alpha5beta1
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD49 antigen-like family member E, CD49e, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha polypeptide, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRA, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), ITGA5/SLC9B1 fusion, very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5, VLA5A
Wirtsspezies Human
Immunogen Integrin a5b1 (ITGA5 & ITGB1)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3678
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.