missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 5 beta 1 Antibody (SG/19) - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279509 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30279509 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30279509 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343579

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin alpha 5 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Functional Assay,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 5 beta 1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SG/19
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD49 antigen-like family member E, CD49e, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha polypeptide, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRA, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), ITGA5/SLC9B1 fusion, very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5, VLA5A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The original antibody was generated by immunizing BALB/c mice with Nalm-6 cells. (Uniprot# P05556)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3678
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.