missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 5/CD49e Antibody (CL6945) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30302957 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30302957 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30302957

Marke: Novus Biologicals NBP276519B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 5/CD49e
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6945
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P08648, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet CD Markers, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, GPCR, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3678
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.