Learn More
Integrin alpha 6 beta 1 Antibody (2548B) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB7809A
Artikelnummer. 18654714
  • 618.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Integrin alpha 6 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Integrin alpha 6 beta 1
Monoclonal
APC
PBS
Rabbit
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3655
Store at 4°C in the dark.
IgG
Flow Cytometry, CyTOF
2548B
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD49f, ITGA6B, VLA-6
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Human Integrin alpha 6 beta 1 heterodimer, Phe24-Ser1012(Integrin alpha 6) and Gln21-Asp728 (Integrin beta1), Accession # NP_000201
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen