missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 6 beta 1 Antibody (2548B) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18567447 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18567447 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18567447

Marke: Novus Biologicals FAB7809Z

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin alpha 6 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 6 beta 1
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2548B
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD49f, ITGA6B, VLA-6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Human Integrin alpha 6 beta 1 heterodimer, Phe24-Ser1012(Integrin alpha 6) and Gln21-Asp728 (Integrin beta1), Accession # NP_000201
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3655
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.