missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 6 beta 1 Antibody (2548B), PerCP, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Integrin alpha 6 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin alpha 6 beta 1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2548B |
| Konjugat | PerCP |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD49f, ITGA6B, VLA-6 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Human Integrin alpha 6 beta 1 heterodimer, Phe24-Ser1012(Integrin alpha 6) and Gln21-Asp728 (Integrin beta1), Accession # NP_000201 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?