missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (CL6957) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76523H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Integrin alpha 6/CD49f | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23229, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 3655 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL6957 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur